Documenti fondamentali
293881
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
97%
Scegli un formato
1 G
69,50 €
69,50 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
69,50 €
About This Item
Formula condensata:
HOC3H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
69,50 €
Prezzo di listino139,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(=O)C1(O)CC1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3(6)4(7)1-2-4/h7H,1-2H2,(H,5,6)
GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A technique utilizing chemical reagents for direct measurement of temperature at a local area and its engineering applications.
Saka M and Hasegawa T.
Acta Mechanica Sinica, 25(2), 149-160 (2009)