Documenti fondamentali
293008
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium chloride
98%
Sinonimo/i:
NSC 221182
Scegli un formato
5 G
118,00 €
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
118,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3S(Cl)O
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.62
Beilstein:
4549927
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
226-229 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfoxide
Stringa SMILE
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Precursor to dimethyloxosulfonium methylide.
Reactant involved in:
  • Polymerization of ylides
  • X-H insertion
  • One-pot sequential addition
  • Cyclopropanation of enones
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)