292982
2,3-Diethylpyrazine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
180-182 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1nccnc1CC
InChI
1S/C8H12N2/c1-3-7-8(4-2)10-6-5-9-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
GZXXANJCCWGCSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.