Documenti fondamentali
292427
Sigma-Aldrich
α-D-Glucopyranosyl bromide tetrabenzoate
Scegli un formato
5 G
354,00 €
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
354,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H27BrO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
659.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
354,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
WISFGQOOKBVKPD-RLXMVLCYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)