291005
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinonimo/i:
BuMgCl
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in THF
Densità
0.962 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- To prevent the formation of passivating surface films on Mg electrodes.
- For the synthesis of lithium tributylmagnesate complex (n-Bu3MgLi) by reacting with n-BuLi.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter