Documenti fondamentali
290874
Sigma-Aldrich
N-Methylpropionamide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CONHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Beilstein:
1737640
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
146 °C/90 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CCC(=O)NC
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-4(6)5-2/h3H2,1-2H3,(H,5,6)
QJQAMHYHNCADNR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Methylpropionamide has been used to investigate amide-induced phase separation of hexafluoro-2-propanol-water mixtures[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetamide ~99% (GC)
Sigma-Aldrich
A0500
Acetamide
Formamide BioReagent, ≥99.5% (GC), for molecular biology
Sigma-Aldrich
F9037
Formamide
Toshiyuki Takamuku et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(23), 8335-8347 (2012-05-17)
Amide-induced phase separation of hexafluoro-2-propanol (HFIP)-water mixtures has been investigated to elucidate solvation properties of the mixtures by means of small-angle neutron scattering (SANS), (1)H and (13)C NMR, and molecular dynamics (MD) simulation. The amides included N-methylformamide (NMF), N-methylacetamide (NMA)
Yusuke Asakura et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(7), 1893-1900 (2014-01-17)
AST-type zeolite with a plate morphology can be synthesized by topotactic conversion of a layered silicate (β-helix-layered silicate; HLS) by using N,N-dimethylpropionamide (DPA) to control the layer stacking of silicate layers and the subsequent interlayer condensation. Treatment of HLS twice