Documenti fondamentali
347159
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylisobutyramide
99%
Sinonimo/i:
N,N,2-Trimethylpropionamide
Scegli un formato
5 G
30,50 €
30,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
30,50 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
Beilstein:
1742178
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C/744 mmHg (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-5(2)6(8)7(3)4/h5H,1-4H3
GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N,N-Dimethylisobutyramide is an N,N-disubstituted amide. It can be prepared by acylation of secondary amines with acyl chloride.[1]
Applicazioni
N,N-Dimethylisobutyramide may be used in the preparation of 1-chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
α-Chloro Enamines, Reactive Intermediates for Synthesis: 1-Chloro-N, N, 2-Trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 26-26 (1979)
Infrared spectroscopic studies of N, N-disubstituted amides as models for the peptide bond in hydrogen bonded interactions with water molecules.
Henson DB and Swenson CA.
The Journal of Physical Chemistry, 77(20), 2401-2406 (1973)