Documenti fondamentali
290335
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
216-218 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
PQDXPFJQTKGTFP-DUXPYHPUSA-N
Applicazioni
trans-2,4-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)