Documenti fondamentali
290262
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl alcohol
94%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
94%
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
Densità
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
JSFGDUIJQWWBGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,3-Difluorobenzyl alcohol may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)