Documenti fondamentali
288276
Sigma-Aldrich
Tetramethylphosphonium chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4PCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stringa SMILE
[Cl-].C[P+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12P.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
NJFUXFRJVIXVSG-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)