Documenti fondamentali
288160
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Sinonimo/i:
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
Scegli un formato
1 G
220,00 €
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
220,00 €
About This Item
Formula condensata:
Na3IrCl6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.90 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Concentrazione
35-40% Ir (gravimetric)
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)