B0394
Acido borico
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder
tecniche
PCR: suitable
Impurezze
≤0.005% Insoluble in methanol
≤0.05% Nonvolatile with methanol
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.440 g/cm3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cinnamammidi N-sostituite via reazione di ammidazione tra l′acido cinnamico e benzilammine.
- β-amminoalcoli per apertura regioselettiva di anelli epossidici con ammine aromatiche in presenza di glicerolo come co-catalizzatore.
- Composti organozolfo via addizione di tia-Michael di tioli a composti α, β-insaturi.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.