Documenti
B102202
Sigma-Aldrich
Butyl sulfone
99%
Sinonimo/i:
Dibutyl sulfone
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]2SO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
287-295 °C (lit.)
Punto di fusione
43-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3