Documenti fondamentali
28255
Sigma-Aldrich
(+)-Cuparene
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-1-(p-Tolyl)-1,2,2-trimethylcyclopentane
Scegli un formato
1 ML
574,00 €
574,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
574,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.34
Beilstein:
2326949
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
574,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +64±2°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.523
P. ebollizione
275 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)[C@]2(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m0/s1
SLKPBCXNFNIJSV-HNNXBMFYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
María Peñuelas et al.
The Plant cell, 31(10), 2491-2509 (2019-08-09)
The lipid-derived phytohormone jasmonoyl-isoleucine regulates plant immunity, growth and development in vascular plants by activating genome-wide transcriptional reprogramming. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), this process is largely orchestrated by the master regulator MYC2 and related transcription factors (TFs). However, the TFs