Documenti
281905
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2-Methylphenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.63
Beilstein:
3655929
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
petroleum ether: slightly soluble (cold)
water: very slightly soluble
Stringa SMILE
Cl.Cc1ccccc1NN
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
o-Tolylhydrazine hydrochloride has been used in the preparation of o-tolylhydrazone of D-galactose.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
The detection of galactose in urine.
F S FOWWEATHER
The Biochemical journal, 55(4), 718-720 (1953-11-01)