Documenti fondamentali
281794
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenethyl alcohol
98%
Scegli un formato
1 G
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
107,00 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
141-146 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
OCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2
PWZWTSYUZQZFKE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Nitrophenethyl alcohol has been employed as substrate to engineer nitrobenzene dioxygenase for the production of the highly potent antioxidant, hydroxytyrosol[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kalia Bernath-Levin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 98(11), 4975-4985 (2014-01-28)
Nitrobenzene dioxygenase (NBDO) is known to add both atoms of molecular oxygen to the aromatic ring of nitrobenzene to form catechol. It is assembled by four subunits of which the alpha subunit is responsible for catalysis. As an oxidizing enzyme