280828
Terephthalic acid disodium salt
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.2Na/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
VIQSRHWJEKERKR-UHFFFAOYSA-L
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?