Documenti fondamentali
279951
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
98%
Scegli un formato
5 G
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
193,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H7(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Beilstein:
1099692
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h5H,2-4H2,1H3
DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione has been used in the synthesis of:
  • racemic (±)-fawcettimine[1]
  • 3,6-dimethyl-2-phenylsulfanyl-3,5,6,7-tetrahydro-2H-benzofuran-4-one[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ceric ammonium nitrate (CAN)-mediated oxidative cycloaddition of 1, 3-dicarbonyls to vinyl sulfides. Application to the synthesis of evodone and avicequinone-B.
Lee YR, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(10), 1477-1480 (2002)
Total synthesis of (+)-fawcettimine.
Xin Linghu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(40), 7671-7673 (2007-08-31)