Documenti fondamentali
279501
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-piperidone
98%
Scegli un formato
25 G
49,70 €
100 G
211,00 €
49,70 €
Prezzo di listino71,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
49,70 €
100 G
211,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.18
Beilstein:
107533
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,70 €
Prezzo di listino71,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
46-48 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-8-5-3-7(9)4-6-8/h2-6H2,1H3
BDVKAMAALQXGLM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Ethyl-4-piperidone has been used in the preparation of 3,5-bisarylmethylene-1-ethyl-4-piperidones[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and anti-cancer activity of pyridine and thiazolopyrimidine derivatives using 1-ethylpiperidone as a synthon.
Hammam AE-FG, et al.
Indian J. Chem. B, 40(3), 213-221 (2001)