Documenti fondamentali
278890
Sigma-Aldrich
Iodopentoxide
≥98%
Sinonimo/i:
Diiodine pentoxide, Iodic anhydride
Scegli un formato
25 G
88,80 €
100 G
283,00 €
88,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
88,80 €
100 G
283,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
I2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.81
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
88,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Densità
5.08 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
I2O5 can be used as a metal free catalyst for the difunctionalization of indoles with thiophenols.
It can be for the dibromination and bromohydroxylation of olefins.
Passivated iodopentoxide can be used as an iodine-richoxidizer in nanoenergetic formulations.
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)