Documenti fondamentali
277711
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)trimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
(Trimethylsilyl)methyl methyl ether
Scegli un formato
10 G
218,00 €
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
218,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.25
Beilstein:
1732033
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
83 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.