Documenti
277371
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.30
Beilstein:
1304636
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
139-140 °C (lit.)
Densità
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H17NSi/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-7H2,1-3H3
NQLVIKZJXFGUET-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-(Trimethylsilyl)pyrrolidine (N-trimethylsilyl pyrrolidine) has been used in:
  • ring opening reaction of L-serine β-lactone to yield corresponding 5-amino-L-alanine derivatives
  • the preparation of iminium triflate salts
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Exocyclic iminium salts as catalysts for alkene epoxidation by Oxone?.
Armstrong A, et al.
Tetrahedron, 55(8), 2341-2352 (1999)
Reaction of trimethylsilylamines with N-Cbz-l-serine-?-lactone: A convenient route to optically pure ?-amino-l-alanine derivatives.
Ratemi ES and Vederas JC.
Tetrahedron Letters, 35(41), 7605-7608 (1994)