Documenti fondamentali
276707
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Sinonimo/i:
Pd/C
Scegli un formato
10 G
164,00 €
50 G
335,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
164,00 €
50 G
335,00 €
About This Item
Formula condensata:
Pd
Peso molecolare:
106.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
contiene
~50% water
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon, wet support
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)