Documenti fondamentali
276138
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecylsilane
97%
Scegli un formato
5 G
90,30 €
90,30 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
90,30 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17SiH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
90,30 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[SiH](C)C
InChI
1S/C20H44Si/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
ZXFNVHQEUQDKSZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)