Documenti fondamentali
435694
Sigma-Aldrich
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution
42 wt. % in methanol
Sinonimo/i:
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Scegli un formato
100 ML
106,00 €
500 ML
367,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
106,00 €
500 ML
367,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
496.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Concentrazione
42 wt. % in methanol
Impurezze
8 wt. % (3-chloropropyl)trimethoxysilane
Indice di rifrazione
n20/D 1.3889
Densità
0.88 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C26H58NO3Si.ClH/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27(2,3)25-23-26-31(28-4,29-5)30-6;/h7-26H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Dimethyloctadecy[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution (DTSACl) is a silane coupling reagent.
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride (DTSACl) is an organosilane which can be used as a silica precursor. It forms an oil soluble solution that can act as an emulsion stabilizer.[1][2]
Applicazioni
DTSACl functionalized silica nanoparticles incorporated in thermochromic dyes can be used in textile industries.[3] They are also used as quaternary ammonium groups for the modification of nanocelluose/graphene oxide based membranes to be used as stable solid state electrolytes for zinc air batteries.[4]
DTSACl may be used for modification of silica.{61} It was used to functionalize Fe3O4/silica core-shell nanoparticles. {62} DTSACl may be used as a precursor to form silica, 3 and MeMFI zeolite.{63} It acts as a mesopore-generating agent. {64}
Esclusione di responsabilità
This product is not to be used as biocide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Laminated Cross-Linked Nanocellulose/Graphene Oxide Electrolyte for Flexible Rechargeable Zinc-Air Batteries.
Zhang J, et al.
Advanced Energy Materials, 6(14), 1600476-1600476 (2016)
Formation of oil filled nanocapsules with silica shells modified by sequential adsorption of polyelectrolytes.
Szczepanowicz K, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 441, 885-889 (2014)
Mingqiang Wang et al.
Science robotics, 5(45) (2020-10-07)
Batteries with conformal shape and multiple functionalities could provide new degrees of freedom in the design of robotic devices. For example, the ability to provide both load bearing and energy storage can increase the payload and extend the operational range
Silica nanoparticles functionalized with a thermochromic dye for textile applications.
Ribeiro LS, et al.
J. Mater. Sci., 48(14), 5085-5092 (2013)
Biodiesel production by transesterification using tetraalkylammonium hydroxides immobilized onto SBA-15 as a solid catalyst.
Xie W and Fan M
Chemical Engineering Journal, 239, 60-67 (2014)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf