Documenti fondamentali
275859
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylacrylonitrile, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Formula condensata:
BrCH=C(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
Densità
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitrile
Stringa SMILE
C\C(=C/Br)C#N
InChI
1S/C4H4BrN/c1-4(2-5)3-6/h2H,1H3/b4-2+
VAVDVRKEPBGVMB-DUXPYHPUSA-N
Descrizione generale
3-Bromo-2-methylacrylonitrile reacts with various alkyl bromides in the presence of bistributyltin to yield the corresponding allylated and vinylated products[1].
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Direct free-radical substitutions on allyl and vinyl halides using alkyl halides/hexabutylditin.
Huval CC and Singleton DA.
Tetrahedron Letters, 34(19), 3041-3042 (1993)