Documenti
8.19016
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid nitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Mandelic acid nitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, DL-α-Hydroxyphenylacetonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
208-532-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
116 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
170 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Solubilità
<1 g/L
Densità
1.121-1.127 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H
NNICRUQPODTGRU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.127
Identity (IR): passes test
Color (visual): yellow to brown
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup