Documenti fondamentali
275069
Sigma-Aldrich
Ethynyltributylstannane
95%
Sinonimo/i:
Tributylstannylacetylene
About This Item
Formula condensata:
HC≡CSn(CH2CH2CH2CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.08
Beilstein:
3537659
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
70 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
InChI
1S/3C4H9.C2H.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethynyltributylstannane can be used as a reactant to prepare:
  • Terminal arylacetylene derivatives by Stille coupling reaction with aryl halides in the presence of palladium catalyst.[1]
  • 1,4-bis(tributylstannyl)but-1-en-3-yne by dimerization using a metal complex having bulky ligand catalyst system.[2]
  • Isoquinolone derivatives by reacting with benzotriazinones via denitrogenative insertion in the presence of nickel catalyst.[3]
  • Enyne key intermediates in the total synthesis of (-)-acutumine and (-)-dechloroacutumine.[4]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1657-1657 (1993)
Synthesis of terminal arylacetylenes by a Stille coupling reaction catalysed by a MCM-41-supported bidentate phosphine palladium (O) complex
H Wenyan, et al.
J. Chem. Res. (M), 2008(11), 615-618 (2008)
Total Syntheses of (-)-Acutumine and (-)-Dechloroacutumine
King SM, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 125(13), 3730-3733 (2013)
Dimerization of terminal alkynes catalyzed by a nickel complex having a bulky phosphine ligand
Ogoshi S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2008(23), 2732-2733 (2004)
Synlett, 557-557 (1994)