274879
1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal
97%
Sinonimo/i:
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCC2(CC1)OCCO2
InChI
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11-8/h1-6H2
VKRKCBWIVLSRBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3