274542
2-Bromo-2′-nitroacetophenone
99%
Sinonimo/i:
2′-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2
SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges