Documenti fondamentali
274496
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
new
98%
Sinonimo/i:
Neopentyl chloride
Scegli un formato
5 G
52,80 €
25 G
212,00 €
52,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
52,80 €
25 G
212,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4039 (lit.)
P. ebollizione
84-85 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CC(C)(C)CCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Chloro-2,2-dimethylpropane was used as a substrate to perform the quantum mechanics calculations on LinB (a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26) to study which active site conformations and protonation states were eligible to result in catalysis[1].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Aaron J Oakley et al.
Biochemistry, 43(4), 870-878 (2004-01-28)
We present the structure of LinB, a 33-kDa haloalkane dehalogenase from Sphingomonas paucimobilis UT26, at 0.95 A resolution. The data have allowed us to directly observe the anisotropic motions of the catalytic residues. In particular, the side-chain of the catalytic