Documenti
274216
Sigma-Aldrich
Astrazon Orange G
Sinonimo/i:
Basic Orange 21
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.88
Colour Index:
48035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Solubilità
methanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear to hazy, red-orange
λmax
490 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥19000 at 487-493 nm
≥3000 at 268-274 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1[nH]c2ccccc2c1\C=C\C3=[N+](C)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C22H22N2.ClH/c1-15-16(17-9-5-7-11-19(17)23-15)13-14-21-22(2,3)18-10-6-8-12-20(18)24(21)4;/h5-14H,1-4H3;1H
ZOMLUNRKXJYKPD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Metachromatic dye
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Orange G certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
O7252
Orange G
Orange G for NA electrophoresis
Sigma-Aldrich
O3756
Orange G