Documenti fondamentali
272965
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-2,3-pentadiene
97%
Sinonimo/i:
Tetramethylallene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=C=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.17
Beilstein:
1733258
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. ebollizione
87-88 °C (lit.)
Densità
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)=C=C(C)C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h1-4H3
DZSNJASVIURWOG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dimethyl-2,3-pentadiene was used in the synthesis of 3-(2,4-dimethyl-1,2-pentadienyl) and 2-(3-methyl-1,2-butadienyl) sulfinic acids via ene addition reaction in liquid sulphur dioxide[1].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simon P Neville et al.
The Journal of chemical physics, 144(1), 014305-014305 (2016-01-10)
We report a joint experimental and theoretical study on the ultrafast excited state dynamics of allene and a series of its methylated analogues (1,2-butadiene, 1,1-dimethylallene, and tetramethylallene) in order to elucidate the conical intersection mediated dynamics that give rise to
Capozzi G, et al.
Tetrahedron Letters, 21(34), 3289-3292 (1980)