Vai a
282979
3-Ethyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers
98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
110,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
189,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COCH(C2H5)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-272-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-7(5(2)8)6(3)9/h7H,4H2,1-3H3
InChI key
GUARKOVVHJSMRW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Ethyl-2,4-pentanedione has been used in the preparation of:
  • N,N,N,N-tetradentate macrocyclic ligand
  • vanadyl 3-ethylacetylacetonate, its effects in non-ketotic, streptozotocin-diabetic rats has been studied
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
282855268976386634
description
98%
description
technical grade, 85%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
85%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
bp
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.466 (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)