Documenti fondamentali
272744
Sigma-Aldrich
Triethoxyarsine
97%
Sinonimo/i:
Arsenic triethoxide, Triethyl arsenite
Scegli un formato
5 G
206,00 €
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
206,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3As
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. ebollizione
162 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[As](OCC)OCC
InChI
1S/C6H15AsO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
BUZKVHDUZDJKHI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)