271993
2,5-Dibromo-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzoquinone
Sinonimo/i:
2,5-Dibromo-3-methyl-6-isopropyl-p-benzoquinone, Dibromothymoquinone
Stato
powder, crystals or chunks
Livello qualitativo
Punto di fusione
70-72 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)C1=C(Br)C(=O)C(C)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-4(2)6-8(12)9(13)5(3)7(11)10(6)14/h4H,1-3H3
GHHZELQYJPWSMG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?