Documenti fondamentali
271578
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
99%
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)aniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline monohydrochloride, DMPPDA
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NC6H4NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.66
Beilstein:
4546912
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)