268941
cis-2-Heptene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
87 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Densità
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3-
OTTZHAVKAVGASB-HYXAFXHYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?