Documenti fondamentali
26475
Sigma-Aldrich
O-(p-Tolyl) chlorothionoformate
≥97.0%
Scegli un formato
10 ML
150,00 €
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
150,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClC(S)OC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.66
Beilstein:
1448986
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
150,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
P. ebollizione
245 °C (lit.)
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(OC(Cl)=S)cc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10-8(9)11/h2-5H,1H3
UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
O-(p-Tolyl) chlorothionoformate has been used in the synthesis of:
  • α-L-2′-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs[1]
  • alkenes from hindered alcohols[2][3][4]
Altre note
Synthesis of alkenes from hindered alcohols[2][3][4]
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A.P. Neary et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1090-1090 (1989)
H. Gerlach et al.
Helvetica Chimica Acta, 55, 2277-2277 (1972)
Kiran S Toti et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(9), 3704-3713 (2011-06-15)
The synthesis of a series of α-L-2'-deoxythreofuranosyl nucleosides featuring the nucleobases A, T, C and U is described in seven steps from 1,2-O-isopropyledene-α-L-threose, involving a Vorbrüggen coupling and a Barton-McCombie deoxygenation protocol as the key steps. All analogues, including a
H. Gerlach et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1215-1215 (1972)