Documenti fondamentali
264490
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenylacetonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
Densità
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(CC#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
AGAOESUOSOGZOD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Difluorophenylacetonitrile has been used in the preparation of (E,Z)-(4S)-4-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy-2-(3,5-difluorophenyl)-5-phenyl-2pentenenitrile[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Vaillancourt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 2(5), 343-355 (1994-05-01)
A series of enol HIV-1 protease inhibitors which show competitive inhibition and the structure-activity relationship study which led to the design of these compounds are reported. By systematically modifying simple amino acids, Boc-Phe enol and Boc-Tyr enol derivatives yield nanomolar