Documenti
260568
Sigma-Aldrich
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime
98%
Sinonimo/i:
Isonitrosoacetone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)\C=N\O
InChI
1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+
OVGLVOLWBBGQHS-DUXPYHPUSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
anti-Pyruvic aldehyde 1-oxime may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3