Key Documents
258970
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluoronitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
1,2,4-Trifluoro-5-nitrobenzene, 5-Nitro-1,2,4-trifluorobenzene
About This Item
Formula condensata:
F3C6H2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4943 (lit.)
P. eboll.
194-195 °C (lit.)
Punto di fusione
−11 °C (lit.)
Densità
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,5-Trifluoronitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)