Vai a
257583
8-Bromooctanoic acid
97%
Sinonimo/i:
8-Bromocaprylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,90 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
186,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
387,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Br(CH2)7CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1756103
Assay:
97%
51,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
bp
147-150 °C/2 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(CCCCCCCBr)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8(10)11/h1-7H2,(H,10,11)
InChI key
BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Bromooctanoic acid, also known as 8-bromocaprylic acid, is a cross-linking reagent. It can undergo hydrolysis to form 8-hydroxyoctanoic acid.
Application
8-Bromooctanoic acid can be used as a crosslinking reagent to:
  • prepare 8-mercaptooctanoic acid in the biosynthesis of lipoic acid
  • attach triple helix-forming oligonucleotides (TFOs) to inhibitors in their synthesis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
15045271613280348
description
97%
description
97%
description
≥90% (oligomer purity)
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥90% (oligomer purity)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
bp
147-150 °C/2 mmHg (lit.)
bp
165-170 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
140 °C/5 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, azide
functional group
bromo, carboxylic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)