Documenti fondamentali
256250
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Benzoin
99%
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D +115°, c = 1.5 in acetone
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
135-137 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O[C@@H](c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H/t13-/m0/s1
ISAOCJYIOMOJEB-ZDUSSCGKSA-N
Applicazioni
Chiral starting material.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)