Documenti fondamentali
301426
Sigma-Aldrich
Hydrobenzoin
Sinonimo/i:
1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
Scegli un formato
250 MG
22,25 €
22,25 €
Prezzo di listino44,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
22,25 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
22,25 €
Prezzo di listino44,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stringa SMILE
OC(C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Francesca Toselli et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 45(8), 966-973 (2017-06-11)
Oxetanyl building blocks are increasingly used in drug discovery because of the improved drug-like properties they confer on drug candidates, yet little is currently known about their biotransformation. A series of oxetane-containing analogs was studied and we provide the first
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)