Documenti fondamentali
254452
Sigma-Aldrich
Chlorotripropylsilane
98%
Sinonimo/i:
Tripropylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.80
Beilstein:
1737489
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
202 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC[Si](Cl)(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-4-7-11(10,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)