Documenti fondamentali
254398
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one
97%
Sinonimo/i:
Acetylacetone enol trimethylsilyl ether, TMS acac
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiOC(CH3)=CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.30
Beilstein:
1759078
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
66-68 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(/C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-7(9)6-8(2)10-11(3,4)5/h6H,1-5H3/b8-6+
FBADCSUQBLLAHW-SOFGYWHQSA-N
Applicazioni
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one (trimethylsilyl ether of acetylacetone) has been used in the synthesis of isomers of organosilicon carbofunctional compounds:
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylimino)pent-2-en-2-ol
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylamino)pent-3-en-2-one
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Functionalized silicon-containing imino enols and enamino ketones prepared by hydrolytic condensation.
Semenov VV, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 80(4), 647-653 (2007)