Documenti fondamentali
251232
Sigma-Aldrich
Tetraisopropylthiuram disulfide
98%
Sinonimo/i:
Bis(diisopropylthiocarbamoyl) disulfide
About This Item
Formula condensata:
([(CH3)2CH]2NC((S)S]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 2.5%, clear, yellow
Gruppo funzionale
amine
disulfide
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)C(=S)SSC(=S)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C14H28N2S4/c1-9(2)15(10(3)4)13(17)19-20-14(18)16(11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
ZUYREEAWHZRZDX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tetraisopropylthiuram disulphide has been used:
  • for incorporation of a thiol equivalent into heterocyclic compounds, by reaction with appropriate lithiated heterocycle[1]
  • in preparation of unsymmetrical sulfides[1]
  • as extractant for silver (I) extraction from photographic fixing solution[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silver extraction for pollution control of photographic fixing solution with tetramethylthiuram disulfide.
Mendoza CS and Kamata S.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(12), 3499-3504 (1996)
New synthesis of unsymmetrical dithia compounds.
Smith K and Tzimas M.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2381-2382 (1995)