Documenti fondamentali
250538
Sigma-Aldrich
Ethyl o-tolylacetate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
76-77 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)Cc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)8-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
HTDQOYWJDUMNHX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl o-tolylacetate has been used in preparation of β-o-tolylethyl alcohol by Bouveault′s method[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
374. Resin acids. Part I. Synthesis of phenanthrene hydrocarbons derived from d-pimaric acid, and a new route to phenanthrene.
Bardhan JC and Sengupta SC.
Journal of the Chemical Society, 2520-2526 (1932)