Documenti fondamentali
249483
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.56
Beilstein:
881040
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D Premnath et al.
Interdisciplinary sciences, computational life sciences, 9(1), 130-139 (2016-01-05)
The commenced work deals with the synthesis, characterization and evaluation of biological activities of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. The synthesis was done by the condensation of aromatic acid chlorides with 4-aminoantipyrine. The structures of synthesized derivatives were elucidated using IR, Mass